Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Tri-sec-butanolate d'aluminium zS, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide

MQ200

8.20054.0250 8.20054.1000
8.20054.0250EA 36.1 EUR InStock
8.20054.0250 8.20054.1000
Tri-sec-butanolate d'aluminium zS, Sigma-Aldrich®
Tri-sec-butanolate d'aluminium


Formule: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009327
Numéro CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 246.32 g/mol
Boiling Point 180 - 182 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (195 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.8 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 406 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..