Formiate de pentyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester, Amyl formate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20058.0100
8.20058.0100EA 101 EUR InStock
8.20058.0100
Formiate de pentyle, Sigma-Aldrich®
Pentyl formate
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040440
Numéro CAS: 638-49-3
EINECS: 211-340-6
ONU: 1109
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble,(slow decomposition)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 129 - 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (50 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.3992 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 10 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité