Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chlorure de 4-hydroxyanilinium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-Aminophenol hydrochloride 4-Hydroxyaniline hydrochloride, p-Aminophenol hydrochloride, 4-Aminophenol hydrochloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20092.0100
8.20092.0100EA 62.9 EUR InStock
8.20092.0100
Chlorure de 4-hydroxyanilinium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyanilinium chloride


Formule: C₆H₈ClNO
MW: 145,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012996
Numéro CAS: 51-78-5
EINECS: 200-122-6
ONU: 1548
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 306 °C (decomposition)
Molar Mass 145.59 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité