Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de p-anisidinium, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20103.0050
8.20103.0050EA 84.4 EUR InStock
8.20103.0050
Chlorure de p-anisidinium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de p-anisidinium


Formule: C₇H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036388
Numéro CAS: 20265-97-8
EINECS: 243-657-0
ONU: 3143
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 159.62 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité