Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20159.0100
8.20159.0100EA 42.1 EUR InStock
8.20159.0100
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium
Formule: C₄H₁₀Cl₃N
MW: 178,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012515
Numéro CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 212 - 215 °C (decomposition)
Molar Mass 178.48 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité