Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanogène bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20194.0250
8.20194.0250EA 434 EUR InStock
8.20194.0250
Cyanogène bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyanogène bromure


Formule: CBrN
MW: 105,92 g/mol
Point d'ébullition: 61.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011597
Numéro CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
ONU: 1889
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,02763
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité