tert-Butylbenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20240.9025
8.20240.9025EA 0 EUR InStock
8.20240.9025
tert-Butylbenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.8662 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008816
Numéro CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 29.5 mg/l (25 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 134.22 g/mol
Boiling Point 64 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (13 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5.6 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 445 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité