Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Disulfure de di-tert-butyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20243.0250
8.20243.0250EA 198 EUR InStock
8.20243.0250
Disulfure de di-tert-butyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Disulfure de di-tert-butyle


Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.9229 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008838
Numéro CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 198.2 °C
Vapor Pressure 2 hPa (38 °C)
Flash Point 67 °C
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité