Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-N,N-diméthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20290.0025
8.20290.0025EA 146 EUR InStock
8.20290.0025
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide


Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039360
Numéro CAS: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 121.56 g/mol
Boiling Point 98 - 100 °C (15 hPa)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité