Crotonoyl chloride mélange cis- et trans pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20351.0025
8.20351.0025EA 110 EUR InStock
8.20351.0025
Crotonoyl chloride mélange cis- et trans pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Crotonoyl chloride
Formule: C₄H₅ClO
MW: 104,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000734
Numéro CAS: 10487-71-5
EINECS: 234-010-3
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité