2,2-Diéthoxypropane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetone diethyl Acetal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20391.0025
8.20391.0025EA 127 EUR InStock
8.20391.0025
2,2-Diéthoxypropane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2-Diéthoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C (1013 hPa)
Densité: 0.826 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009224
Numéro CAS: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 132.20 g/mol
Boiling Point 114 °C (1013 hPa)
Flash Point 8 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité