Dibenzothiophène, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20409.0025
8.20409.0025EA 63.3 EUR InStock
8.20409.0025
Dibenzothiophène, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophène
Formule: C₁₂H₈S
MW: 184,26 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1.1295 g/cm³ (125 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004969
Numéro CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0015 g/l (25 °C) (Lit.)
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 184.25 g/mol
Boiling Point 331 - 333 °C (1013 hPa)
Flash Point 170 °C
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 450 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité