Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3-Dibutyl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N,N'-Dibutylthiourea, 1,3-Dibutylthiourea, N,N'-Di-n-butylthiourea

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20423.0250
8.20423.0250EA 75.9 EUR InStock
8.20423.0250
1,3-Dibutyl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibutyl-2-thiourée


Formule: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 188,34 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004926
Numéro CAS: 109-46-6
EINECS: 203-674-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 62 - 65 °C
Molar Mass 188.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.0032 hPa (25 °C)
pH 6 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C9H20N2S
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2NH)2CS

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité