Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-4-nitrobenzène pour la synthèse

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,4-Dichloronitrobenzene

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20446.1000
8.20446.1000EA 428 EUR InStock
8.20446.1000
1,3-Dichloro-4-nitrobenzène pour la synthèse
1,3-Dichloro-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007071
Numéro CAS: 611-06-3
EINECS: 210-248-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 188 g/l (20 °C)
Melting Point 28 - 31 °C
Molar Mass 192 g/mol
Boiling Point 259 °C
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.51 g/cm3
Ignition Point 500 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité