2,3-Dichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20447.0025
8.20447.0025EA 74.2 EUR InStock
8.20447.0025
2,3-Dichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (13 hPa)
Point de fusion: 57…58 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002160
Numéro CAS: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3600 mg/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 163.00 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Flash Point 115 °C
Density 1.40 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité