3,4-Dichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20450.0100
8.20450.0100EA 205 EUR InStock
8.20450.0100
3,4-Dichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002258
Numéro CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 9260 mg/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 66 - 68 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 146 °C (1013 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité