1,1-Diméthylurée, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N-Dimethylurea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20509.0050
8.20509.0050EA 169 EUR InStock
8.20509.0050
1,1-Diméthylurée, Sigma-Aldrich®
1,1-Diméthylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007959
Numéro CAS: 598-94-7
EINECS: 209-957-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Synonyms 1,1-Dimethylurea
Hill Formula C3H8N2O
Chemical Formula (CH3)2NCONH2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité