N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20515.0025
8.20515.0025EA 205 EUR InStock
8.20515.0025
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002063
Numéro CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
ONU: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,06736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 84 - 87 °C
Molar Mass 150.18 g/mol
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité