meso-Hydrobenzoin pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20526.0001
8.20526.0001EA 57.9 EUR InStock
8.20526.0001
meso-Hydrobenzoin pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
meso-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004499
Numéro CAS: 492-70-6
EINECS: 207-758-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 214.26 g/mol
Synonyms meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
Hill Formula C14H14O2
Chemical Formula HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité