Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Diphénylanthracène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 53.5 EUR InStock
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphénylanthracène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphénylanthracène


Formule: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Point d'ébullition: 485 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001253
Numéro CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité