Chlorure de 1-dodécylpyridinium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Laurylpyridinium chloride, Dodecylpyridinium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
8.20546.0005EA 28.5 EUR InStock
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
Chlorure de 1-dodécylpyridinium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 1-dodécylpyridinium
Formule: C₁₇H₃₀ClN
MW: 283,88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011987
Numéro CAS: 104-74-5
EINECS: 203-232-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 600 g/l (20°C)
Melting Point 87 - 89 °C
Flash Point 160 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité