2,7-Diaminofluorene dichlorhydrate
Fournisseur: Merck
Synonyms: Fluorene-2,7-diyldiamine dihydrochloride, 2,7-Fluorenediammonium dichloride, Fluorene-2,7-diamine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20575.0001
8.20575.0001EA 68.1 EUR InStock
8.20575.0001
2,7-Diaminofluorene dichlorhydrate
2,7-Diaminofluorene dichlorhydrate
Formule: C₁₃H₁₄Cl₂N₂
MW: 269,17 g/mol
Point de fusion: 260…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001128
Numéro CAS: 13548-69-1
EINECS: 236-924-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04191
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 260 - 310 °C
Molar Mass 269.17 g/mol
Synonyms 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
Hill Formula C13H14Cl2N2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité