N-(9H-Fluorén-2-yl)acétamide pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Fluoren-2-ylacetamide, N-(9H-Fluoren-2-yl)acetamide, N-2-Fluorenylacetamide, 2-AAF
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20576.0010
8.20576.0010EA 211 EUR InStock
8.20576.0010
N-(9H-Fluorén-2-yl)acétamide pour la synthèse
N-(9H-Fluorén-2-yl)acétamide
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001116
Numéro CAS: 53-96-3
EINECS: 200-188-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 190 - 193 °C
Molar Mass 223.27 g/mol
Melting point +193...+196 °C
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité