3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20597.0100
8.20597.0100EA 78.4 EUR InStock
8.20597.0100
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 198.17 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité