Anhydride glutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20604.0250
8.20604.0250EA 132 EUR InStock
8.20604.0250
Anhydride glutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride glutarique
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1.411 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006679
Numéro CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 53 - 57 °C
Molar Mass 114.1 g/mol
Bulk Density 990 kg/m3
Boiling Point 290.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (50 °C)
Flash Point 174 °C
Density 1.24 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 320 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité