Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Benzylhydroxylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20617.0010
8.20617.0010EA 99.2 EUR InStock
8.20617.0010
O-Benzylhydroxylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
O-Benzylhydroxylamine


Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221709
Numéro CAS: 622-33-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 47 g/l (15 °C)
Molar Mass 123.16 g/mol
Boiling Point 49 °C (1 hPa)
Vapor Pressure 2.09 hPa (58 °C)
Flash Point 91.5 °C
Density 1.064 g/cm3 (23 °C)
pH 8 (47 g/l, H2O)
Ignition Point 260 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 3.34 mm2/s (23 °C)
Kinematic viscosity 3,34 mm2/s (23 °C)
Assay (GC, area%) ≥99% (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité