(±)-2-Heptanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20619.0100
8.20619.0100EA 67.2 EUR InStock
8.20619.0100
(±)-2-Heptanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Heptanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004587
Numéro CAS: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.27 g/l (25 °C)
Molar Mass 116.20 g/mol
Boiling Point 159 - 161 °C
Vapor Pressure 1.6 hPa (25 °C)
Flash Point 59 °C
Refractive Index 1.421 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité