Dimethylarsinate de sodium trihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.9010 8.20670.0005
8.20670.0025EA 94 EUR InStock
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.9010 8.20670.0005
Dimethylarsinate de sodium trihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dimethylarsinate de sodium trihydraté
Formule: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149079
Numéro CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
ONU: 1688
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 214.03 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
Hill Formula C2H6AsNaO2 * 3 H2O
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité