Isonicotinaldéhyde-oxime
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20714.0050
8.20714.0050EA 267 EUR InStock
8.20714.0050
Isonicotinaldéhyde-oxime
Isonicotinaldéhyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006446
Numéro CAS: 696-54-8
EINECS: 211-796-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 610 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C DIN 51758
pH 6.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité