2-Méthylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20801.0100
8.20801.0100EA 67 EUR InStock
8.20801.0100
2-Méthylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Méthylhydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 77 g/l (25 °C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 285 °C
Flash Point 172 °C
Ignition Point 468 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité