1-Éthyl-4-pipéridone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
MQ200
8.20828.0100
8.20828.0100EA 85.6 EUR InStock
8.20828.0100
1-Éthyl-4-pipéridone, Sigma-Aldrich®
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006191
Numéro CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 113.16 g/mol
Boiling Point 60 - 62 °C (19 hPa)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.4605 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms N-Methyl-γ-piperidone
Hill Formula C6H11NO
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 100 mL 8.20828.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité