Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

2,7-Dihydroxynaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.20851.0100 8.20851.0250
8.20851.0100EA 75.1 EUR InStock
8.20851.0100 8.20851.0250
2,7-Dihydroxynaphtalène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphtalène


Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 185
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..