1-Naphtylamine chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Naphthylammonium chloride
MQ200
8.20866.0100
8.20866.0100EA 145 EUR InStock
8.20866.0100
1-Naphtylamine chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
1-Naphtylamine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₀ClN
MW: 179.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036370
Numéro CAS: 552-46-5
EINECS: 209-014-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 37.7 g/l (20 °C)
Melting Point 272 - 275 °C
Molar Mass 179.65 g/mol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité