2-Naphthyl phenyl ketone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Benzoylnaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20869.0001
8.20869.0001EA 45.2 EUR InStock
8.20869.0001
2-Naphthyl phenyl ketone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Naphthyl phenyl ketone
Formule: C₁₇H₁₂O
MW: 232,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004106
Numéro CAS: 644-13-3
EINECS: 211-410-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 80 - 82 °C
Molar Mass 232.28 g/mol
Boiling Point 398 °C
Synonyms Phenyl 2-naphthyl ketone
Hill Formula C17H12O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité