Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20894.9200
8.20894.9200EA 0 EUR InStock
8.20894.9200
Nitrométhane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nitrométhane


Formule: CH₃NO₂
Point d'ébullition: 101.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
ONU: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 105 g/l (20 °C)
Melting Point -29 °C
Molar Mass 61.04 g/mol
Boiling Point 101.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36.4 hPa (20 °C)
Flash Point 35.6 °C
Refractive Index 1.38056 (22 °C, 589 nm)
Explosion Limit 7.3 - 63.0 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 (0.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 418 °C
Saturation concentration 90 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité