Nonanoate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethyl nonanoate, Pelargonic acid ethyl ester, Nonanoic acid ethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20916.0250
8.20916.0250EA 76.6 EUR InStock
8.20916.0250
Nonanoate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Nonanoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009570
Numéro CAS: 123-29-5
EINECS: 204-615-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -44 °C
Molar Mass 186.29 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C
Flash Point 93 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
Hill Formula C11H22O2
Chemical Formula CH3(CH2)7COOC2H5
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 250 mL 8.20916.0250
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité