Phénazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20973.0005
8.20973.0005EA 77.4 EUR InStock
8.20973.0005
Phénazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénazine
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…174 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 173 - 175 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Dibenzopyrazine
Hill Formula C12H8N2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité