Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromure de phosphoryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21026.1000
8.21026.1000EA 874 EUR InStock
8.21026.1000
Tribromure de phosphoryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tribromure de phosphoryle


Formule: Br₃OP
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 2.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036298
Numéro CAS: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
ONU: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 48 - 56 °C
Molar Mass 286.68 g/mol
Boiling Point 192 °C (1013 hPa) decomposes
Density 2.82 g/cm3
Synonyms Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Hill Formula Br3OP
Chemical Formula POBr3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité