Piperine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21036.0010
8.21036.0010EA 108 EUR InStock
8.21036.0010
Piperine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Piperine
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005839
Numéro CAS: 94-62-2
EINECS: 202-348-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0,04 g/l (18 °C)
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 285.34 g/mol
Melting point +127...+130 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98 % (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C
Synonyms 1-Piperoylpiperidine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité