Pyrazinamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21050.0025
8.21050.0025EA 52.9 EUR InStock
8.21050.0025
Pyrazinamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyrazinamide
Formule: C₅H₅N₃O
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…191 °C
Numéro MDL: MFCD00006132
Numéro CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₅H₅N₃O
Molar Mass 123.12 g/mol
Melting Point 188 - 191 °C
pH value 7 (H₂O)
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité