Acide 4-formylbenzoïque, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21075.0010
8.21075.0010EA 62.1 EUR InStock
8.21075.0010
Acide 4-formylbenzoïque, Sigma-Aldrich®
Acide 4-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150.13 g/mol
Point d'ébullition: 306
Point de fusion: 148
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 248 - 250 °C
Molar Mass 150.14 g/mol
Bulk Density 396 kg/m3
pH 3.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
Hill Formula C8H6O3
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4COOH
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité