Antimoine triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Triphenylstibine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21199.0100
8.21199.0100EA 88.2 EUR InStock
8.21199.0100
Antimoine triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Antimoine triphényle
Formule: C₁₈H₁₅Sb
MW: 353,08 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (12 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003000
Numéro CAS: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 353.07 g/mol
Bulk Density 1490 kg/m3
Boiling Point 377 °C (1013 hPa)
Flash Point 113 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité