Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Divinyl sulphone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21215.0010
8.21215.0010EA 105 EUR InStock
8.21215.0010
Divinyl sulphone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Divinyl sulphone


Formule: C₄H₆O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008623
Numéro CAS: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
ONU: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Boiling Point 234.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.05 hPa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.473 (27 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité