Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.21552.0250
8.21552.0250EA 0 EUR InStock
8.21552.0250
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate pour la synthèse
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012820
Numéro CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité