Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21600.0025
8.21600.0025EA 38.3 EUR InStock
8.21600.0025
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt


Formule: C₇H₉NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040590
Numéro CAS: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 274 - 277 °C
Molar Mass 219.22 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité