1-Cyanoadamantane
Fournisseur: Merck
8.21657.0005
8.21657.0005EA 0 EUR InStock
8.21657.0005
1-Cyanoadamantane
1-Cyanoadamantane
Formule: C₁₁H₁₅N
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…187 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00074731
Numéro CAS: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité