Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloro(éthyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethyltrichlorosilane, Trichloro(ethyl)silane

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21667.0025
8.21667.0025EA 147 EUR InStock
8.21667.0025
Trichloro(éthyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trichloro(éthyl)silane


Formule: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –105.6 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000485
Numéro CAS: 115-21-9
EINECS: 204-072-6
ONU: 1196
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -105 °C
Molar Mass 163.5 g/mol
Boiling Point 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.4257 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.68 %(V)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 385 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité