Isophtalaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21821.0010
8.21821.0010EA 99.2 EUR InStock
8.21821.0010
Isophtalaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Isophtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00003372
Numéro CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 85 - 90 °C
Molar Mass 134.14 g/mol
Boiling Point 134 °C
Synonyms 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
Hill Formula C8H6O2
Chemical Formula C6H4-1,3-(CHO)2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité