Chlorure de 2-chlorobenzoyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: o-Chlorobenzoyl chloride
MQ200
8.21989.0250
8.21989.0250EA 50.8 EUR InStock
8.21989.0250
Chlorure de 2-chlorobenzoyle zS, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 2-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Point d'ébullition: 238
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000660
Numéro CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -4 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Boiling Point 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 124 °C
Refractive Index 1.5718 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 600 °C
Viscosity kinematic 1.89 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité