Crotonic anhydride mélange cis- et trans pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22002.0100
8.22002.0100EA 37.7 EUR InStock
8.22002.0100
Crotonic anhydride mélange cis- et trans pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Crotonic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009286
Numéro CAS: 623-68-7
EINECS: 210-807-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 154.17 g/mol
Boiling Point 250 °C
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4741 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Melting point -20 °C
Vapour pressure 1 hPa (25 °C)
Refractive index 1,4741 (20 °C, 589 nm)
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité